Thioacétamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR28604-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR28604-25G APOSOR28604-500G APOSOR28604-100G
Thioacétamide 98%
Thioacétamide
Formule: CH₃CSNH₂
MW: 75,13 g/mol
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008070
Numéro CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité