tert-Butylhydrazine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR28606-500GEA 66.9 EUR InStock
APOSOR28606-500G APOSOR28606-100G APOSOR28606-1KG
tert-Butylhydrazine hydrochloride
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Formule: C₄H₁₃ClN₂
MW: 124,61 g/mol
Point de fusion: 191…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012947
Numéro CAS: 7400-27-3
EINECS: 231-001-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité