2-Chloro-5-iodotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-4-iodo-2-methylbenzene
OR2862-10G OR2862-1G OR2862-5G
APOSOR2862-10GEA 48 EUR InStock
APOSOR2862-10G APOSOR2862-1G APOSOR2862-5G
2-Chloro-5-iodotoluène
2-Chloro-5-iodotoluène
Formule: C₇H₆ClI
MW: 252,48 g/mol
Point d'ébullition: 239 °C
Densité: 1.81 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093903
Numéro CAS: 116632-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité