Acide 4,5-diméthoxyanthranilique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28629-100G OR28629-25G
APOSOR28629-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR28629-100G APOSOR28629-25G
Acide 4,5-diméthoxyanthranilique 98%
Acide 4,5-diméthoxyanthranilique
Formule: C₉H₁₁NO₄
Point de fusion: 169…173 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011671
Numéro CAS: 5653-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité