Diethyl aminomalonate hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR28630-500GEA 170 EUR InStock
APOSOR28630-500G APOSOR28630-100G APOSOR28630-1G
Diethyl aminomalonate hydrochloride 95%
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO₄
MW: 211,65 g/mol
Point de fusion: 165…170 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012510
Numéro CAS: 13433-00-6
EINECS: 236-556-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité