(4-Hydroxyphényl)acétonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxybenzyl cyanide, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
OR28641-100G OR28641-25G OR28641-500G
APOSOR28641-100GEA 45.1 EUR InStock
APOSOR28641-100G APOSOR28641-25G APOSOR28641-500G
(4-Hydroxyphényl)acétonitrile 98%
(4-Hydroxyphényl)acétonitrile
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 329…331 °C
Point de fusion: 66…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002383
Numéro CAS: 14191-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité