4-Chloro-2-cyclohexylphénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR28650-10G OR28650-1G OR28650-25G OR28650-100G OR28650-500G
APOSOR28650-10GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR28650-10G APOSOR28650-1G APOSOR28650-25G APOSOR28650-100G APOSOR28650-500G
4-Chloro-2-cyclohexylphénol
4-Chloro-2-cyclohexylphénol
Formule: C₁₂H₁₅ClO
Point d'ébullition: 170…180 °C/18mmHg
Point de fusion: 59…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 13081-17-9
EINECS: 235-988-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité