2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28655-500G OR28655-100G
APOSOR28655-500GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR28655-500G APOSOR28655-100G
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole 99%
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂H₃N₃S₂
Point de fusion: 235…243 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003108
Numéro CAS: 2349-67-9
EINECS: 219-078-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité