Cyanoacétate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR28668-250GEA 0 EUR InStock
APOSOR28668-250G APOSOR28668-5G APOSOR28668-25G APOSOR28668-1KG APOSOR28668-100G
Cyanoacétate d'éthyle 98%
Cyanoacétate d'éthyle
Formule: C₅H₇NO₂
MW: 113,12 g/mol
Point d'ébullition: 208…210 °C
Point de fusion: –23 °C
Densité: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001940
Numéro CAS: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité