L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1,2,4-Triazole-3-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Mercapto-1,2,4-triazole
OR28670-100G OR28670-25G OR28670-500G
APOSOR28670-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR28670-100G APOSOR28670-25G APOSOR28670-500G
1,2,4-Triazole-3-thiol
1,2,4-Triazole-3-thiol
Formule: C₂H₃N₃S
MW: 101.13 g/mol
Point de fusion: 217…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005229
Numéro CAS: 3179-31-5
EINECS: 221-656-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité