3-Hydroxy-2-méthyl-4-pyrone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28677-100G OR28677-25G OR28677-500G
APOSOR28677-100GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR28677-100G APOSOR28677-25G APOSOR28677-500G
3-Hydroxy-2-méthyl-4-pyrone
3-Hydroxy-2-méthyl-4-pyrone
Formule: C₆H₆O₃
Point d'ébullition: 170 °C/100mmHg
Point de fusion: 160…165 °C
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006578
Numéro CAS: 118-71-8
EINECS: 204-271-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité