2'-Aminoacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
OR28679-100G OR28679-1KG OR28679-500G
APOSOR28679-100GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR28679-100G APOSOR28679-1KG APOSOR28679-500G
2'-Aminoacétophénone 98%
2'-Aminoacétophénone
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 253…255 °C
Densité: 1.118 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007717
Numéro CAS: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité