Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyridine-2-acétonitrile

Fournisseur: Apollo Scientific

OR28680-100G OR28680-10G
APOSOR28680-100GEA 328 EUR InStock
APOSOR28680-100G APOSOR28680-10G
Pyridine-2-acétonitrile
Pyridine-2-acétonitrile


Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 76…78 °C/2mmHg
Point de fusion: 23…25 °C
Densité: 1.059 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006346
Numéro CAS: 2739-97-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité