2,4-Diméthoxybenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28682-100G OR28682-500G OR28682-1KG
APOSOR28682-100GEA 80 EUR InStock
APOSOR28682-100G APOSOR28682-500G APOSOR28682-1KG
2,4-Diméthoxybenzaldéhyde
2,4-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 165 °C/10mmHg
Point de fusion: 67…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003311
Numéro CAS: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité