Isonipecotamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR28687-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR28687-25G APOSOR28687-100G APOSOR28687-250G
Isonipecotamide 98%
Isonipecotamide
Formule: C₆H₁₂N₂O
MW: 128,18 g/mol
Point de fusion: 145…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038012
Numéro CAS: 39546-32-2
EINECS: 254-501-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité