Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2-(chlorosulphonyl)benzoate
OR28691-1G OR28691-5G
APOSOR28691-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR28691-1G APOSOR28691-5G
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Formule: C₈H₇ClO₄S
MW: 234,66 g/mol
Point de fusion: 59…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009797
Numéro CAS: 26638-43-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité