6-Nitrovératraldéhyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR28696-25GEA 78.6 EUR InStock
APOSOR28696-25G APOSOR28696-100G
6-Nitrovératraldéhyde 96%
6-Nitrovératraldéhyde
Formule: C₉H₉NO₅
MW: 211,17 g/mol
Point de fusion: 132…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007134
Numéro CAS: 20357-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité