2-Tolualdéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR28700-500GEA 171 EUR InStock
APOSOR28700-500G APOSOR28700-100G APOSOR28700-25G
2-Tolualdéhyde 98%
2-Tolualdéhyde
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 199…200 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003338
Numéro CAS: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité