2-Aminotéréphtalate de diméthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR28713-50GEA 0 EUR InStock
APOSOR28713-50G APOSOR28713-5G APOSOR28713-250G
2-Aminotéréphtalate de diméthyle
2-Aminotéréphtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,2 g/mol
Point de fusion: 127…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008427
Numéro CAS: 5372-81-6
EINECS: 226-364-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité