2-Mercapto-1-méthylimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazole, Thiamazole, Methimazole, 1-Methyl-1H-imidazole-2(3H)-thione, 2-Mercapto-N-methylimidazole, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole
OR28714-100G OR28714-25G OR28714-500G
APOSOR28714-100GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR28714-100G APOSOR28714-25G APOSOR28714-500G
2-Mercapto-1-méthylimidazole
2-Mercapto-1-méthylimidazole
Formule: C₄H₆N₂S
MW: 114,17 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C
Point de fusion: 144…147 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179321
Numéro CAS: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité