5-Amino-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-2,4-dihydro-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one
OR28715-10G OR28715-1G
APOSOR28715-10GEA 29 EUR InStock
APOSOR28715-10G APOSOR28715-1G
5-Amino-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Formule: C₉H₉N₃O
MW: 175,19 g/mol
Point de fusion: 210…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003137
Numéro CAS: 4149-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité