Pyrazinecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR28727-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR28727-5G
Pyrazinecarbonitrile
Pyrazinecarbonitrile
Formule: C₅H₃N₃
MW: 105,10 g/mol
Point d'ébullition: 90…93 °C/15mmHg
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049361
Numéro CAS: 19847-12-2
EINECS: 243-369-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité