Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR28728-100G OR28728-25G OR28728-5G
APOSOR28728-100GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR28728-100G APOSOR28728-25G APOSOR28728-5G
Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique
Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 165…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068241
Numéro CAS: 5521-55-1
EINECS: 413-260-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité