4-Methoxybenzyl isocyanate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2873-1G OR2873-5G
APOSOR2873-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR2873-1G APOSOR2873-5G
4-Methoxybenzyl isocyanate 98%
4-Methoxybenzyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₉H₉NO₂
Point d'ébullition: 60…66 °C/0.6mmHg
Densité: 1.143 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00673064
Numéro CAS: 56651-60-6
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité