Menadione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Vitamine K32-Méthyle-1,4-naphthoquinone
APOSOR28733-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR28733-1G APOSOR28733-25G APOSOR28733-100G
Menadione
Menadione
Formule: C₁₁H₈O₂
MW: 172,19 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001681
Numéro CAS: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité