2-Nitrocinnamaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR28735-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR28735-25G
2-Nitrocinnamaldehyde
2-Nitrocinnamaldehyde
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007188
Numéro CAS: 1466-88-2
EINECS: 215-988-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité