Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
OR2874-1G OR2874-5G OR2874-25G
APOSOR2874-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2874-1G APOSOR2874-5G APOSOR2874-25G
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₆ClNO₃
MW: 175,57 g/mol
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06660120
Numéro CAS: 460081-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité