6-Bromohexanoate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR28740-500GEA 350 EUR InStock
APOSOR28740-500G APOSOR28740-100G APOSOR28740-5G
6-Bromohexanoate d'éthyle
6-Bromohexanoate d'éthyle
Formule: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
MW: 223,11 g/mol
Point d'ébullition: 128…130 °C/16mmHg
Densité: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000270
Numéro CAS: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité