5-Bromo-2-chlorobenzoate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
OR28741-100G OR28741-25G OR28741-5G
APOSOR28741-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR28741-100G APOSOR28741-25G APOSOR28741-5G
5-Bromo-2-chlorobenzoate d'éthyle
5-Bromo-2-chlorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₈BrClO₂
MW: 263,52 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C
Densité: 1.55 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013635
Numéro CAS: 76008-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité