4'-Aminoacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
OR28747-100G OR28747-500G
APOSOR28747-100GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR28747-100G APOSOR28747-500G
4'-Aminoacétophénone 98%
4'-Aminoacetophenone
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 292…294 °C
Point de fusion: 103…107 °C
Densité: 0.77 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007896
Numéro CAS: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité