4,4'-Bipyridyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4'-Bipyridine
APOSOR28750-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR28750-100G APOSOR28750-5G APOSOR28750-25G
4,4'-Bipyridyle 97%
4,4'-Bipyridyle
Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Point d'ébullition: 304…305 °C
Point de fusion: 109…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006416
Numéro CAS: 553-26-4
EINECS: 209-036-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité