5-Bromouracile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bromouracile
APOSOR28754-500GEA 246 EUR InStock
APOSOR28754-500G APOSOR28754-100G
5-Bromouracile 98%
5-Bromouracile
Formule: C₄H₃BrN₂O₂
MW: 190,98 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006017
Numéro CAS: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité