Isochroman
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28756-250G OR28756-50G
APOSOR28756-250GEA 109 EUR InStock
APOSOR28756-250G APOSOR28756-50G
Isochroman
Isochroman
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 89…90 °C/12mmHg
Densité: 1.067 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006913
Numéro CAS: 493-05-0
EINECS: 207-774-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité