2-Amino-4-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR28757-25G OR28757-100G OR28757-500G
APOSOR28757-25GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR28757-25G APOSOR28757-100G APOSOR28757-500G
2-Amino-4-méthylpyridine
2-Amino-4-methylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 230 °C
Point de fusion: 96…101 °C
Point d'éclair: 118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006321
Numéro CAS: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité