Acide 1-adamantanecarboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28762-100G OR28762-25G OR28762-500G
APOSOR28762-100GEA 40.8 EUR InStock
APOSOR28762-100G APOSOR28762-25G APOSOR28762-500G
Acide 1-adamantanecarboxylique 98%
Adamantane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074720
Numéro CAS: 828-51-3
EINECS: 212-584-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité