2,6-Dibromopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR28767-100G OR28767-25G
APOSOR28767-100GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR28767-100G APOSOR28767-25G
2,6-Dibromopyridine
2,6-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Point d'ébullition: 255 °C
Point de fusion: 118…119 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006223
Numéro CAS: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité