3-Hydroxy-p-anisaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR28774-1KGEA 430 EUR InStock
APOSOR28774-1KG APOSOR28774-100G APOSOR28774-500G
3-Hydroxy-p-anisaldéhyde
3-Hydroxy-p-anisaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 179 °C/15mmHg
Point de fusion: 112…116 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003369
Numéro CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité