3-Méthylpyrocatéchol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylcatechol, 3-Methylbenzene-1,2-diol
OR28777-25G OR28777-100G OR28777-5G
APOSOR28777-25GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR28777-25G APOSOR28777-100G APOSOR28777-5G
3-Méthylpyrocatéchol 98%
3-Méthylpyrocatéchol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C
Point de fusion: 65…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016435
Numéro CAS: 488-17-5
EINECS: 207-672-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité