Furanne-2(5H)-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2878-5GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR2878-5G APOSOR2878-25G APOSOR2878-100G
Furanne-2(5H)-one 97%
Furanne-2(5H)-one
Formule: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Point d'ébullition: 212…214 °C/760mmHg
Point de fusion: 44320 °C
Densité: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005376
Numéro CAS: 497-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité