2-Chlorovératraldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
OR28781-25G
APOSOR28781-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR28781-25G
2-Chlorovératraldéhyde
2-Chlorovératraldéhyde
Formule: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084942
Numéro CAS: 5417-17-4
EINECS: 226-515-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité