Acide 6-hydroxy-m-toluique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
OR28783-100G OR28783-25G
APOSOR28783-100GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR28783-100G APOSOR28783-25G
Acide 6-hydroxy-m-toluique
Acide 6-hydroxy-m-toluique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 150…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002461
Numéro CAS: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité