N-Cyclohexylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28787-10G OR28787-5G
APOSOR28787-10GEA 102 EUR InStock
APOSOR28787-10G APOSOR28787-5G
N-Cyclohexylaniline
N-Cyclohexylaniline
Formule: C₁₂H₁₇N
MW: 175,27 g/mol
Point d'ébullition: 279 °C
Point de fusion: 14…15 °C
Densité: 0.996 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014284
Numéro CAS: 1821-36-9
EINECS: 217-344-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité