Clioquinol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol, 5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, Clioquinol
OR28788-1G OR28788-5G
APOSOR28788-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR28788-1G APOSOR28788-5G
Clioquinol
Clioquinol
Formule: C₉H₅ClINO
MW: 305,5 g/mol
Point de fusion: 175 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006787
Numéro CAS: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité