Aminomalononitrile-p-toluenesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Aminomalononitrile p-Toluenesulphonate, Aminomalononitrile p-Toluenesulphonic acid, Aminomalononitrile p-Toluenesulfonic acid, Dicyanomethylammonium p-Toluenesulphonate, 2-Aminomalononitrile 4-methylbenzenesulphonate, Dicyanomethylammonium p-Toluenesulfonate
OR28794-10G OR28794-25G OR28794-5G
APOSOR28794-10GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR28794-10G APOSOR28794-25G APOSOR28794-5G
Aminomalononitrile-p-toluenesulphonate 97%
Aminomalononitrile-p-toluenesulphonate
Formule: C₃H₃N₃
MW: 253,28 g/mol
Point de fusion: 169 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012848
Numéro CAS: 5098-14-6
EINECS: 225-817-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité