1-Amino-2-méthylbutane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylbutylamine, 2-Methyl-1-butylamine
OR28802-5G OR28802-1G OR28802-10G
APOSOR28802-5GEA 87 EUR InStock
APOSOR28802-5G APOSOR28802-1G APOSOR28802-10G
1-Amino-2-méthylbutane
1-Amino-2-méthylbutane
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 94…97 °C
Densité: 0.739 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008147
Numéro CAS: 96-15-1
ONU: 2733
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité