4'-Formylacétanilide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(4-Formylphenyl)acetamide, 4'-Formylacetanilide
OR28813-25G OR28813-100G
APOSOR28813-25GEA 58 EUR InStock
APOSOR28813-25G APOSOR28813-100G
4'-Formylacétanilide 98%
4-Acetamidobenzaldehyde
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003380
Numéro CAS: 122-85-0
EINECS: 204-579-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité