4,7-Dichloroquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28817-100G OR28817-25G
APOSOR28817-100GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR28817-100G APOSOR28817-25G
4,7-Dichloroquinoléine
4,7-Dichloroquinoléine
Formule: C₉H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 148 °C/10mmHg
Point de fusion: 81…87 °C
Point d'éclair: 164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006774
Numéro CAS: 86-98-6
EINECS: 201-714-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité