Methyl mercaptan sodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR28823-25GEA 343 EUR InStock
APOSOR28823-25G APOSOR28823-5G
Methyl mercaptan sodium salt
Methyl mercaptan sodium salt
Formule: CH₃NaS
MW: 70,08 g/mol
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00174316
Numéro CAS: 5188-07-8
EINECS: 225-969-9
ONU: 2921
ADR: 8+4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité