2-Toluènesulfonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylbenzene-1-sulphonamide, 2-Methylbenzenesulphonamide, o-Toluenesulphonamide
OR28825-100G
APOSOR28825-100GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR28825-100G
2-Toluènesulfonamide 98%
2-Toluènesulfonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Point d'ébullition: 143…145 °C/10mmHg
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007934
Numéro CAS: 88-19-7
EINECS: 201-808-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité