2,3-Dihydrobenzo[b]furanne
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR28826-25GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR28826-25G APOSOR28826-100G APOSOR28826-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furanne
2,3-Dihydrobenzo[b]furanne
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 188…189 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005855
Numéro CAS: 496-16-2
EINECS: 207-817-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité